Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10895531 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
2g
Säulenkapazität (metrisch):
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10895531 2g 6 mL 1 Stück
12882753 2g 6 mL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10895531 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730239
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulenbettgewicht 2g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Sorbens Chromabond Florisil
Typ Säule für die Festphasenextraktion