Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy SPE-Säule aus Polypropylen
122.00 CHF
Spezifikation
Säulentyp | SPE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Solid Phase Extraction |
Partikelgröße | 80 μm |
Sorbens | Chromabond Easy |
Typ | Solid Phase Extraction Column |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10670922
|
Macherey-Nagel™
730752 |
1 mL | 100 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Spezifikation
SPE | |
80 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
650 to 700 m2/g |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond Easy | |
50 μm |