Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Hydra SPE-Säule aus Polypropylen
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp SPE Hydra
Zur Verwendung mit (Anwendung) Solid Phase Extraction of Polar Analytes
Partikelgröße 45 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Spezifikation
Silika
SPE Hydra
45 μm
SPE Hydra Säule
60 μm
15%
Solid Phase Extraction of Polar Analytes
Chromabond C18
No
500 m2/g
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Hydra SPE-Säule aus Polypropylen