Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Säule aus Polypropylen
159.00 CHF
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 14% |
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
Partikelgröße | 45 μm |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10074220
|
Macherey-Nagel™
730003 |
3 mL | 500mg |
159.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
CHROMABOND™ C18-Kolonne aus Polypropylen
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
SPE-Säule | |
60 μm |
14% | |
Festphasenextraktion | |
Chromabond C18 | |
Polare Sekundärinteraktion | |
500 m2/g |