Learn More
JG Finneran™ Chroma Gesellschaft™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit Standardöffnung und Schraubverschluss
Diese Fläschchen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. JG Finneran™ Probenfläschchen mit Standardöffnung aus Borosilikatglas Typ I sind für den Einsatz in verschiedenen Autosamplern vorgesehen, die Enghalsfläschchen erfordern.
Marke: JG Finneran™ 32008-1232
Additional Details : Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
- Enge Öffnung ermöglicht die Verwendung von Verschlüssen und Septa mit 8 bis 425 mm
- Entwickelt für eine Auswahl zwischen klarem oder bernsteinfarbenem Borosilikatglas Typ I
- Lieferbar mit graduierten Markierungspunkten
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
Zur Verwendung in verschiedenen Autosamplern geeignet, die Ampullen mit schmalem Hals erfordern | |
100 | |
100/Packung |
12 mm | |
2 ml | |
1000/Packung | |
32 mm | |
8-425 |