Learn More
Minigrip™ Chroma Gesellschaft™ wiederverschließbare, beschreibbare Minigrip™ Beutel
Artikelnummer. 30057395
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Höhe (metrisch):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 30057395
Marke: Minigrip™ BAJ340065X
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfache Kennzeichnung des Beutelinhalts. Minigrip™ Wiederverschließbare, beschriftbare Beutel sind mit drei weißen Balken versehen, die speziell zum Beschriften mit einem Filzstift oder Marker konzipiert sind.
  • Polyethylen
  • Wiederversiegelbar
  • Autoklavierbar
  • Drei beschreibbare Balken zur Beschriftung
Spezifikation
Beschreibung Wiederverschließbarer Beutel
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben
Material Polyethylen
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 75 mm
Höhe (metrisch) 190 mm