Learn More
Gilac™ Chopping Board with 6 HACCP Color Pellets
Chopping Board with 6 HACCP Color Pellets is ideal for intensive use. Excellent resistance to abrasion and high temperatures.
auf Anfrage
Spezifikation
Produkttyp | Cutting Board |
---|---|
Material | Polyethylene |
Farbe | White |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17988861
|
Gilac™
G651061 |
400 x 300 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
17988411
|
Gilac™
G651060 |
600 x 400 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Chopping board in HDPE, 2 cm thick, Ideal for intensive use.
- Excellent resistance to abrasion and high temperatures.
- Multi-purpose and easy to clean.
- Does not retain odours from the food cut on it.
- Its smooth surface limits knife marks and allows the blades to slide well.
- Each board comes with a bag of 6 HACCP pellets to differentiate uses by food groups and avoid cross-contamination.
- The pellet in the desired color is to be slotted into the board.
- Note: once clipped, it is not possible to remove it easily, its use is designed to be dedicated to each board.
Spezifikation
Cutting Board | |
Polyethylene | |
White |