Learn More
Cholinhydroxid, 46 % w/w wäss. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339859
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339859 500 mL 500 Milliliter
11319859 25 mL 25 Milliliter
11329859 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24443.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Choline hydroxide is used as a precursor molecule for the neurotransmitter acetylcholine, it is involved in several functions including muscle and memory muscle control. It was used as a basic catalyst for aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholinhydroxid wird als Vorläufermolekül für den Neurotransmitter Acetylcholin verwendet, er ist an mehreren Funktionen beteiligt, einschließlich Steuerung des Muskelgedächtnisses. Es wurde als Basenkatalysator für Aldol-Kondensationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-41-1
Summenformel C5H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00002831
InChI-Schlüssel KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
PubChem CID 31255
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline hydroxide
Dichte 1.073
Strukturformel HOCH2CH2N(CH3)3OH
Brechungsindex 1.427
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3267
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;hydroxid
Formelmasse 121.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 46% w/w wässrige Lösung