Learn More
Cholinchlorid, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443330 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443330 5 kg
11433330 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443330 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210138605
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 67-48-1
Summenformel C5H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 139.62
MDL-Nummer MFCD00011721
InChI-Schlüssel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-Name (2-Hydroxyethyl)trimethylazaniumchlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline chloride
Farbe Weiß
Dichte 1,1 g/cm3 bei 20 °C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 5 kg
Formelmasse 139.63
Physikalische Form Kristallpulver