Learn More
Cholin-Bitartrat, TRC
Artikelnummer. 30355846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355846 50 g 50 Gramm
30354649 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30355846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43264050G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-67-2
Summenformel C5 H14 N O . C4 H5 O6
Molekulargewicht (g/mol) 253.25
Synonym Choline tartrate (6CI), Choline, hydrogen tartrate (7CI), Choline, tartrate (1:1) (salt) (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1) (9CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, ion(1-), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[R-(R*,R*)]-, ion(1-), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Tartaric acid, ion(1-), choline (8CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(Trimethyl)azanium; (2R,3R)-2,3,4-Trihydroxy-4-Oxobutanoat
SMILES C[N+](C)(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline Bitartrate
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
Formelmasse 253.1162