Learn More
Cholicsäure-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30364653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30364653 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC432610500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1448-36-8
Summenformel C25 H42 O5
Molekulargewicht (g/mol) 422.6
Synonym Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, methyl ester, (3α,5β,7α,12α)-, Cholic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-ate, Methyl 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-oate, Methyl 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholanoate, Methyl cholate, NSC 126794
IUPAC-Name Methyl (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat
SMILES COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholic Acid Methyl Ester
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H42O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-21,23,26-28H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1
Formelmasse 422.3032