Learn More
Cholsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433604
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11433604
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11257.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Cholic acid is used as a preservative for food. It is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It finds use in biological research. It helps in detergents to soften biological fats. It helps in preventing and melting gallstones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholsäure wird als Konservierungsmittel für Lebensmittel verwendet. Sie findet weit verbreiteten Einsatz als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika. Sie findet Verwendung in der biologischen Forschung. Sie hilft in Detergenzien, biologische Fette aufzuweichen. Sie hilft bei der Prävention und beim Auflösen von Gallensteinen.
Löslichkeit
Löslich in Alkoholen, Aceton, Dimethylsulfoxid, Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit anderen Materialien wie starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-25-4
Summenformel C24H40O5
Molekulargewicht (g/mol) 408.579
MDL-Nummer MFCD00003672
InChI-Schlüssel BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholic acid
Schmelzpunkt 199°C to 202°C
Menge 100 g
Beilstein 2822009
Merck Index 14,2203
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols,acetone,dimethylsulfoxide,methanol. Insoluble in water.
Optische Drehung +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol)
Formelmasse 408.58
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cholic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cholic acid