Learn More
Cholesterin-Nonanoat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367875 100 g 100 Gramm
11357875 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367875 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02857.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cholesteryl nonanoate is used in hair colors, cosmetic products like lip products, lotions. It is also used in the manufature of some pleochroic dyes. It can be also used as a component of the liquid crystals used for liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholesteryl-Nonanoat wird in Haarfarben, kosmetischen Produkten wie Lippenpflege und Lotionen verwendet. Wird auch bei der Herstellung einiger pleochromer Farbstoffe verwendet. Kann auch als Bestandteil der Flüssigkristalle für Flüssigkristallanzeigen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Tetrahydrofuran (THF). Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Säuren, starke Basen, starke Reduktionsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1182-66-7
Summenformel C36H62O2
Molekulargewicht (g/mol) 526.89
MDL-Nummer MFCD00003643
InChI-Schlüssel WCLNGBQPTVENHV-MKQVXYPISA-N
Synonym cholesteryl pelargonate, cholesteryl nonanoate, cholesterol pelargonate, unii-4313o7p4xw, 5-cholesten-3beta-ol 3-nonanoate, cholesterol, nonanoate, 3beta-hydroxy-5-cholestene 3-nonanoate, nonanoic acid cholesterol ester, pelargonic acid cholesterol ester, cholest-5-ene-3-beta-yl nonanoate
PubChem CID 2723614
IUPAC-Name [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] nonanoat
SMILES CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesteryl nonanoate
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 3179820
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Tetrahydrofuran(THF). Insoluble in water.
Optische Drehung −30° (c=5 in Chloroform)
Formelmasse 526.89