missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cholesterylwasserstoff-Succinat, MP-Biomedicals™

Artikelnummer. 11483300 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11483300

Marke: MP Biomedicals 0210137925

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cholesteryl-hydrogensuccinat ist ein Cholesterinderivat, das als Detergens verwendet wird.

  • Dicarbonsäure-Monoester, der aus der Kondensation der Cholesterinhydroxygruppe mit einer Carboxygruppe aus Bernsteinsäure resultiert.
  • Wird manchmal als Ersatz für Cholesterin in der Proteinkristallographie verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1510-21-0
Summenformel C31H50O4
Molekulargewicht (g/mol) 486.74
MDL-Nummer MFCD00037705
InChI-Schlüssel WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
Synonym Cholesterylhemisuccinat, Cholesterinhydrogensuccinat, Cholesterylsuccinat, Cholesterylhydrogensuccinat, Cholest-5-en-3beta-yl-Hydrogensuccinat, 4-3Beta-cholest-5-en-3-yloxy-4-oxobutansäure, 4-3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R-10,13-Dimethyl-17-2R-6-methylheptan-2-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H0-cyclopenta a phenanthren-3-yl oxy-4-oxobutansäure, Cholesterinhemisuccinat, cholesterol hemisuccinate, cholesterylhemisuccinate
PubChem CID 65082
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cholesterylhydrogensuccinat
Menge 25 g
IUPAC-Name 4-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-4-oxobutansäure
Physikalische Form Pulver

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt