Learn More
Cholesterylchlorformiat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331717 25 g 25 Gramm
11341717 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04801.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cholesteryl chloroformate is used in the preparation of hydrophobized chitosan oligosaccharide, which finds application as an efficient gene carrier. It acts as an initiator in the polymerization of methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholesterylchlorformiat wird bei der Herstellung von hydrophobiertem Chitosan Oligosaccharid verwendet, das als effizienter Genträger Anwendung findet. Wirkt als Initiator bei der Polymerisation von Methylmethacrylat.
Löslichkeit
Löslich in Methylenchlorid, Chloroform, Aceton, Toluol und Benzol. Schwer löslich in Methanol und Ethanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7144-08-3
MDL-Nummer MFCD00003633
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesteryl chloroformate
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Geruch Pungent
Summenformel C5H11NO2
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3223154
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym n,n-dimethylglycine methyl ester, methyl 2-dimethylamino acetate, glycine, n,n-dimethyl-, methyl ester, methyl dimethylamino acetate, methyl n,n-dimethylglycinate, acmc-2097kq, dimethylglycine methyl ester, ch3 2nch2cooch3, dimethylaminoessigsauremethylester
Löslichkeitsinformationen Soluble in methylene chloride,chloroform,acetone,toluene and benzene. Slightly soluble in methanol and ethanol.
InChI-Schlüssel LRZFEBJUJIQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Optische Drehung -29° (c = 5 in Chloroform)
SMILES CN(C)CC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-2-(dimethylamino)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
PubChem CID 81569
Formelmasse 449.12