Learn More
Cholesterylchloroformin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10429020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10429020
Marke: Thermo Scientific Acros 110230250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7144-08-3 | C28H45ClO2 | 449.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7144-08-3
Summenformel C28H45ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 449.12
MDL-Nummer MFCD00003633
InChI-Schlüssel QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Synonym cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
PubChem CID 111262
IUPAC-Name [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]carbonochloridat
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesteryl chloroformate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 116°C to 118°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 01,141
Spezifische Drehung -26° to -30° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formelmasse 449.1
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cholesteryl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.