Learn More
Cholesterylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045923 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10045923 100 g Glasflasche 100 Gramm
10132280 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10045923 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110201000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 604-32-0 | C34H50O2 | 490.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 604-32-0
Summenformel C34H50O2
Molekulargewicht (g/mol) 490.77
MDL-Nummer MFCD00003635
InChI-Schlüssel UVZUFUGNHDDLRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cholesteryl benzoate, cholesterol benzoate, 3b-benzoyloxy cholest-5-ene, unii-n09h13shlb, n09h13shlb, cholest-5-ene-3-beta-yl benzoate, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, benzoate, 5-cholesten-3.beta.-ol benzoate, cholest-5-en-3-ol 3beta-, benzoate
PubChem CID 2723613
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesteryl benzoate
Schmelzpunkt 149°C to 150°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 10, 2181
Spezifische Drehung -15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methylene chloride,,benzene,toluene,diethyl ether
IUPAC-Name 9a,11a-dimethyl-1-(6-methylheptan-2-yl)-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl benzoate
Formelmasse 490.76
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver