Learn More
Cholesterin, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. p-7082778 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15835108
Marke: Thermo Scientific J13580.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 57-88-5
Summenformel C27H46O
Molekulargewicht (g/mol) 386.664
MDL-Nummer MFCD00003646
InChI-Schlüssel HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonym cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3 beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC-Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-Mmethylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Dodecahydro-1H-Cyclopenta[a]Phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesterol
Schmelzpunkt 147°C to 150°C
Dichte 1.067
Siedepunkt 360°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 5 g
Beilstein 1915888
Relative Dichte 1.067
Formelmasse 386.65
Physikalische Form Pulver