Learn More
Gibco™ Cholesterol Lipid Concentrate (250X)
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
250x Cholesterin-Lipid-Konzentrat ist eine proteinfreie, chemisch definierte Ergänzung, die für das Wachstum von NSO und anderen lipidabhängigen Zelllinien mit hoher Dichte verwendet wird, wobei Wachstum und Proteinexpression unterstützt werden, ohne die nachfolgende Aufreinigung zu erschweren. Die Ergänzung kann 1x Medien wie CD-Hybridoma hinzugefügt und mit minimalem Lipidverlust gefiltert werden. Kundenspezifische Formulierungen und Verpackungskonfigurationen sowie Ergänzungen, die in Ernährungsstrategien verwendet werden, sind über unsere Custom Products Services-Gruppe erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Zelltyp | Säugetierzellen |
| Konzentration | 250 X |
| Kulturtyp | Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Cholesterin-Lipid-Konzentrat |
| Sterilität | Steril |
| pH | 6 bis 8 |
| Menge | 100 ml |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |