Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholecystokinin, CCK Tetrapeptid (30-33)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 596.70 |
| Produkttyp | Cholecystokinin, CCK Tetrapeptide (30-33) |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Trp-Met-Asp-Phe-NH2 |
Nur für Forschungszwecke