Learn More
Choice™ PVDF-Spritzenfilter (hydrophil).
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus hydrophilem PVDF zur allgemeinen biologischen Filtration, besonders wenn eine hohe Proteinrückgewinnung gewünscht wird. Sie erfordern keine Vorbenetzung.
74.90 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Material (Membran) PVDF (hydrophil)
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, SPE
Gehäusematerial Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17725034
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chromatography
CH2225-PV
0,2 μm 25 mm
135.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17715044
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chromatography
CH4525-PV
0,45 μm 25 mm
125.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16358258
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chromatography
CH2213-PV
0,2 μm 13 mm
74.90 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus hydrophilem PVDF  sind eine gute Option für die allgemeine biologische Filtration. Sie eignen sich besonders gut für Anwendungen, bei denen eine hohe Rückgewinnung von Proteinen erwünscht ist. Choice Spritzenfilter aus hydrophilem PVDF erfordern für wässrige Proben keine Vorbenetzung mit Alkohol.
Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen. Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der chromatographischen Injektion sorgt dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, und schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikationen
  • Membran: HPLC-zertifiziertes PVDF
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
  • Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
  • Autoklavieren: 15 Minuten lang bei 121 °C durch trockene Hitze sterilisieren
Anwendungen
  • HPLC und Probenvorbereitung und -aufreinigung mit organischen Lösungsmitteln
  • Proteinbasierte Proben mit hoher unspezifischer Bindung
  • Umweltwasserproben
Chemische Inkompatibilitäten
  • DMF, DMSO, MEK, Aceton und die meisten ätzenden Lösungen >6N
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Unsteril
Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen
90 psi
100/Pk.
PVDF (hydrophil)
HPLC, SPE
Nein
Choice
Spritzenfilter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Choice™ PVDF-Spritzenfilter (hydrophil).