Learn More
Choice™ Nylon-Spritzenfilter
Artikelnummer. 17795024 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17795024
Marke: Thermo Scientific Chromatography CH2225NN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus Nylon als wirtschaftliche Option für die meisten allgemeinen Laborfiltrationen und für die Filtration der meisten HPLC-Proben.
Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus Nylon sind eine gute Option für die meisten allgemeinen Laborfiltrationsanwendungen und die Filtration der meisten HPLC-Proben. Diese Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.
Ein zusätzlicher Spritzenfiltrationsschritt vor der Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Choice Spritzenfilter aus Nylon – Technische Daten
  • Membran: HPLC-zertifiziertes Nylon
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
  • Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
  • Autoklavieren: 15 Minuten lang bei 121 °C durch trockene Hitze sterilisieren
Choice Spritzenfilter aus Nylon – Anwendungen
  • HPLC und Probenvorbereitung organischer Lösungsmittel und Reinigung
  • Probenauflösungsanalyse
  • Allgemeine Probenvorbereitung
  • Gemischte Probenmatrix aus wässrigen oder organischen gelösten Analyten
Chemische Inkompatibilitäten von Choice Spritzenfiltern aus Nylon
  • Säuren > 1N
  • Halogenierte Lösungsmittel
  • Proteinhaltige Proben mit hoher unspezifischer Bindungsaffinität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Material (Membran) Nylon
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, SPE
Gehäusematerial Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen
Vorfilter Nein
Nenndruck 90 psi
Produktlinie Choice
Menge 100/Pk.
Typ Spritzenfilter
Durchmesser (metrisch) 25 mm