Learn More
Berkshire™ Choice™ Reinraum-Gesichtsmasken
Artikelnummer. 18849410 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsart:
Großpackung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsart
18849410 Großpackung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18849410 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. CHFM18040B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.33 CHF
    1537.38 CHF / 2000 Stück
    Sparen 377.95 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dreilagige Reinraum-Gesichtsmasken bieten hohe Filtrationseffizienz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort.
  • 3-lagige Reinraummasken
  • Gestrickte Nylon-Ohrschlaufen
  • Filtermedium: Schmelzgeblasenes Polypropylen sorgt für Partikel- und Bakterienfiltration.
  • Das vollständig geschlossene Nasenstück ist verstellbar
  • Erhältlich als lose Ware oder einzeln verpackt.
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Fastening Type Ohrschlaufen
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Modell Plissiert, CHFM18040B
Zertifizierung/Konformität ASTM F2299
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 14683
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Bauweise 3-ply
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtereffizienz 99,7 % (PFE), 99,7 % (BFE)
Verpackungsmenge 50/Pk., 40 Pk./Cs.
Verpackungsart Großpackung
Serie Choice™