Learn More
Chlortetracyclin Hydrochloride, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495931 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495931 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11495931 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219032725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00 CHF
    136.51 CHF / 25 Gramm
    Sparen 7.49 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibakteriell
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlortetracyclinhydrochlorid
Typ Chlortetracyclinhydrochlorid
CAS 64-72-2
Menge 25 g
Summenformel C22H24Cl2N2O8
InChI-Schlüssel QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
IUPAC-Name (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-Ppentahydroxy-6-Methyl-3,12-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotetracin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 515.34
PubChem CID 66577600
Formelmasse 515.3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlortetracycline Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlortetracycline Hydrochloride