Learn More
Chlortetracyclinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17931506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931506 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931506 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0607.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Chlortetracyclinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlortetracycline Hydrochloride
CAS 64-72-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlortetracycline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H23 Cl N2 O8 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Chlortetracycline Hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, 7-Chlorotetracycline monohydrochloride, Aureociclina, Aureocycline, Aureomycin hydrochloride, Aureomycin monohydrochloride, Aureovit 12C80, Aurofac 100, Biomycin hydrochloride, Chlortetracycline hydrochloride, Chlortetracyclinium chloride, Fermycin Soluble, Isphamycin, NSC 13252
InChI-Formel InChI=1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7-,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
IUPAC-Name (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chlor-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 515.34
Menge 500 mg
Formelmasse 514,091 g/mol