missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorpyrifos, TRC

Artikelnummer. 18044010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18044010 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18044010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC425300100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2921-88-2
Summenformel C9 H11 Cl3 N O3 P S
Molekulargewicht (g/mol) 350.59
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) ester (7CI,8CI), Bonidel, CPF Zamba, Chlora, Chlora (insecticide), Chloroban, Chlorofet, Chloropyrifos, Chloropyrifos-ethyl, Chloropyriphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos E, Chlorpyrifos-ethyl, Chlorpyriphos, Clorpiran, Clorpirifos, Coroban, Cyfos, Danusban, Dhanusban, Dowco 179, Durmet, Dursban, Dursban 10CR, Dursban 20 EC, Dursban 48EC, Dursban 4E, Dursban 75WG, Dursban L.O., Dursban Pro, Dursban R, Dursban TC, Dursband, Dursband 48, EF 1315, ENT 27311, Emperor, Empire 20, Equity, Ethyl chlorpyriphos, FE, Flower Power, GF 2153, Geodinfos, Gigant, Grofo, Grub Guard, Hilban, Killmaster, Klorpan, Klorpan 480 EC, LAF 1, Lentrek, Lock-On, Lorsban, Lorsban 15G, Lorsban 48E, Lorsban 50SL, Lorsban Advanced, Nufos, Nufos 4E, O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) thiophosphate, O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridylphosphorothionate, Pestban, Pirfos Glex, Pyriban, Pyrical, Pyrifos, Pyrinex, Pyrinex 480, Pyrinex 480EC, Radar, Radar (fungicide), Sabre, Saurus, Spannit, Spinter, Stipend, Tafaban, Terial, Terial 40L, Termicot, Termifos, Warhawk, XRM 429, XRM 5160, Xinnongba, suSCon, suSCon Blue, suSCon Plus, suScon Green
IUPAC-Name Diethoxy-Sulfanyliden-(3,5,6-Trichloropyridin-2-yl)Oxy-λ^{5}-Phosphan
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlorpyrifos
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 348.9263
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.