Learn More
Chlorpyrifos 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314797 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314797 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11600000AC1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpyrifos
CAS 2921-88-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorpyrifos
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H11 Cl3 N O3 P S
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name Diethoxy-Sulfanyliden-(3,5,6-Trichlorpyridin-2-yl)oxy-λ ^{5}-Phosphan
Solvent or Matrix Aceton
Molekulargewicht (g/mol) 350.59
Menge 1 mL
Formelmasse 348,9263 g/mol