Learn More
Chlorprothixen-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30040958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30040958 100 mg 100 Milligramm
30041263 5 mg 5 Milligramm
18090020 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30040958 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC424850100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6469-93-8
Summenformel C18 H18 Cl N S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 352.32
Synonym Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), (3Z)-, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (3Z)- (9CI), 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)-, Thioxanthene-δ9,γ-propylamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)- (8CI), 9H-Thioxanthene, 1-propanamine deriv., NSC 169899, Truxal hydrochloride, cis-Chlorprothixene hydrochloride
IUPAC-Name (3Z)-3-(2-Chlorothioxanthen-9-Yliden)-N,N-Dimethylpropan-1-Amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorprothixene hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
Formelmasse 351.0615