Learn More
Chlorprothixen EP Verunreinigung E, Mikromol™
Artikelnummer. 30462358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462358 4 x 25 mg 100 Milligramm
17902566 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30462358 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1321.0500254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Chlorprothixen EP Verunreinigung E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H7 Cl O S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorprothixene Imp. E (EP), 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity E, Zuclopenthixol Decanoate Impurity B, Chlorprothixene Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-Name 2-Chlorthioxanthen-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 246.71
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 245,9906 g/mol