Learn More
Chlorprothixen EP Verunreinigung E, Mikromol™
Artikelnummer. 17902566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17902566 25 mg 25 Milligramm
30462358 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17902566 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1321.050025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Chlorprothixen EP Verunreinigung E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H7 Cl O S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorprothixene Imp. E (EP), 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity E, Zuclopenthixol Decanoate Impurity B, Chlorprothixene Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-Name 2-Chlorthioxanthen-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 246.71
Menge 25 mg
Formelmasse 245.9906 g/mol