Learn More
Chlorpropamid, Mikromol™
Beschreibung
Chlorpropamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorpropamide |
| CAS | 94-20-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Chlorpropamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H13 Cl N2 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Chlorpropamide, 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propylurea, Urea, 1-[(p-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propyl-, 1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea, 1-(p-Chlorophenylsulfonyl)-3-propylurea, 1-Propyl-3-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, 4-Chloro-N-(propylaminocarbonyl)benzenesulfonamide, Adiaben, Asucrol, Catanil, Chlorodiabina, Chloronase, Chloropropamide, Chlorpropamid, Chlorpropamide, Diabaril, Diabechlor, Diabenal, Diabenese, Diabeneza, Diabet-Pages, Diabetoral, Diabinese, Glisema, Meldian, Melitase, Millinese, N-(4-Chlorophenylsulfonyl)-N'-propylurea, N-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-N'-propylurea, N-Propyl-N'-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, N-Propyl-N'-p-chlorphenylsulfonylcarbamide, NSC 44634, NSC 626720, P 607, Pamidin, Stabinol, U 9818 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| SMILES | CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Chlorphenyl)sulfonyl-3-propylharnstoff |
| Mehr anzeigen |