Learn More
Chlorpromazin-Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30006251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006251 250 mg 250 Milligramm
30007351 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC424755250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 969-99-3
Summenformel C17 H19 Cl N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 334.86
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, 5-oxide, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, 5-oxide (6CI,8CI), Aminazin sulfoxide, Ba 2835, Chlorpromazine 5-oxide, Chlorpromazine 5-sulfoxide, Chlorpromazine S-oxide, Chlorpromazine sulfoxide, Chlorpromazine sulphoxide, NSC 170990, Opromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide
IUPAC-Name 3-(2-Chlor-5-Oxophenothiazin-10-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-Amin
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpromazine Sulfoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Formelmasse 334.0907
Reinheit (%) >95%