Learn More
Chlorpromazinhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorpromazine Hydrochloride |
| CAS | 69-09-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Chlorpromazine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H19 Cl N2 S . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorpromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Mehr anzeigen |