Learn More
Chlorpromazine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 15405839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405839 10 g 10 Gramm
15415839 25 g 25 Gramm
15425839 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405839 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63659.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.43 CHF
    98.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 10.78 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 69-09-0 | C17H20Cl2N2S | 355.321 g/mol
Chlorpromazine hydrochloride is used as a substitute for benzidine, o-dianisidine and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase. Chlorpromazine, Hydrochloride is used in cell signaling and neuroscience research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorpromazine hydrochloride is used as a substitute for benzidine, o-dianisidine and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase. Chlorpromazine, Hydrochloride is used in cell signaling and neuroscience research.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-09-0
Summenformel C17H20Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 355.321
MDL-Nummer MFCD00012654
InChI-Schlüssel FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorpromazine hydrochloride, sonazine, chlorpromazine hcl, chloractil, klorpromex, promacid, hebanil, propaphenin, hibernal, hybernal
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
IUPAC-Name 3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-amin;Hydrochlorid
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpromazine hydrochloride
Schmelzpunkt 196°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3779989
Merck Index 14,2185
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 355.3
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Crystalline Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorpromazine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorpromazine hydrochloride