Learn More
Chlorpromazin-Hydrochlorid, 100,9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465931 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11465931 25 g
11475931 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465931 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219032625
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 69-09-0
Summenformel C17H20Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 355.321
InChI-Schlüssel FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Chloro-10-[3-dimethylamino-propyl] phenothiazine, 2-Chloro-N, N- dimethyl-10H- phenothiazine-10- propanamine hydrochloride
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
IUPAC-Name 3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-amin;Hydrochlorid
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpromazine hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 1.009
Physikalische Form Pulver/Lösung
Farbe Farblos oder weiß
Menge 25 g
Formelmasse 355.3