Learn More
Chlorpromazin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30463020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463020 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463020 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMCPZ1752HC50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Chlorpromazin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Chlorpromazine Hydrochloride
CAS 69-09-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorpromazine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride, 10 H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name 3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-amin;Hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 355.33
Menge 50 mg
Formelmasse 354,0724 g/mol