Learn More
Chlorpromazin EP Verunreinigung D (als Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 18053500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18053500 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18053500 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0420.070025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Chlorpromazin EP Verunreinigung D (als Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
CAS 3953-65-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name 3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 341.3
Menge 25 mg
Formelmasse 340.0568 g/mol