Learn More
Chlorproethazin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorproethazine Hydrochloride |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H23ClN2S.ClH/c1-3-21(4-2)12-7-13-22-16-8-5-6-9-18(16)23-19-11-10-15(20)14-17(19)22;/h5-6,8-11,14H,3-4,7,12-13H2,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 382.1037 |