missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorpheniramine Nitrile, TRC

Artikelnummer. 18053510
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18053510 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18053510 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42431525MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 65676-21-3
Summenformel C17H18ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 299.8
Synonym α-(4-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile, α-(p-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile, Chlorpeniramine EP Impurity D;
IUPAC-Name 2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-pyridin-2-ylbutanenitrile
SMILES CN(C)CCC(C#N)(C1=CC=C(C=C1)Cl)C2=CC=CC=N2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlorpheniramine Nitrile
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H18ClN3/c1-21(2)12-10-17(13-19,16-5-3-4-11-20-16)14-6-8-15(18)9-7-14/h3-9,11H,10,12H2,1-2H3
Formelmasse 299.1189
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.