Learn More
Chloroxylenol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457693 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457693 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1997.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroxylenol
CAS 88-04-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chloroxylenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 Cl O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 4-chloro- (6CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-hydroxy-1-chlorobenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene, 3,5-Dimethyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3,5-Xylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 4-Chloro-5,3-dimethylphenol, 4-Chloro-m-xylenol, Benzytol, Camel, Camel (pesticide), Chloroxylenol, Desson, Dettol, Dettol (biocide), Ecotru, Espadol, Finecide C 2000, Hokubarine E 400, Husept Extra, NSC 4971, Nipacide PX, Ottasept, Ottasept Extra, PCMX, Parametaxylenol, RBA 777, p-Chloro-3,5-xylenol, p-Chloro-m-Xylenol
InChI-Formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
IUPAC-Name 4-Chlor-3,5-Dimethylphenol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
Menge 10 mg
Formelmasse 156,0342 g/mol