Learn More
Chloroxazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736433 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10736433 25 g Glasflasche 25 Gramm
10155240 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736433 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 228950250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-25-0 | C7H4ClNO2 | 169.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-25-0
Summenformel C7H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.57
MDL-Nummer MFCD00005717
InChI-Schlüssel TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorzoxazone, chlorzoxazon, paraflex, chloroxazone, 5-chloro-2-benzoxazolone, biomioran, escoflex, myoflexin, myoflexine, pathorysin
PubChem CID 2733
ChEBI CHEBI:3655
IUPAC-Name 5-Chlor-3H-1,3-Benzoxazol-2-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroxazone
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 189°C to 194°C
Farbe Braun-Gelb bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 27, 179
Merck Index 15, 2201
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroxazone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.