Learn More
Chlorotriphenylstannan, TRC
Artikelnummer. 30360017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360017 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360017 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC422250250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
CAS 639-58-7
Summenformel C18 H15 Cl Sn
Menge 250 mg
Synonym Stannane, chlorotriphenyl-, Triphenyltin chloride (6CI), Chlorotriphenylstannane, Aquatin, Brestanol, Chlorotriphenyltin, Fentin chloride, Fentin-chloride, GC 8993, General Chemicals 8993, HOE 2872, LS 4442, NSC 1214, NSC 43675, TPTC, Triphenylchlorostannane, Triphenylchlorotin, Triphenylstannyl chloride, Triphenyltin monochloride, Wenqukexing
InChI-Formel InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
SMILES Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Chlor(triphenyl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 385.47
Formelmasse 385.9884