Learn More
Chlortrimethylsilan, TRC
Artikelnummer. 30364781
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364781 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42175510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorotrimethylsilane
CAS 75-77-4
Summenformel C3 H9 Cl Si
Menge 10 g
Synonym TMCS, Trimethylchlorosilane
InChI-Formel InChI=1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)Cl
IUPAC-Name Chlor(trimethyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 108.64
Formelmasse 108.0162