Learn More
Chlorotriisopropylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10483165 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10483165
Marke: Thermo Scientific Acros 377351000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13154-24-0
Summenformel C9H21ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 192.80
MDL-Nummer MFCD00009656
InChI-Schlüssel KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorotriisopropylsilane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9020g/mL
Siedepunkt 198°C
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]3SiCl
Brechungsindex 1.4520 to 1.454
Menge 100 g
Relative Dichte 0.902
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
IUPAC-Name Chlor-tri(propan-2-yl)silan
Formelmasse 192.81
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotriisopropylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.