Learn More
Chlortriethylsilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorotriethylsilane |
| CAS | 994-30-9 |
| Summenformel | C6H15ClSi |
| Menge | 250 g |
| Synonym | Triethylchlorosilane, Triethylsilyl Chloride, TES-Cl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC[Si](Cl)(CC)CC |
| IUPAC-Name | Chlor(triethyl)silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.72 |
| Formelmasse | 150.0632 |