Learn More
Chlortri(1-Pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15421496
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421496 1 g 1 Gramm
15431496 5 g 5 Gramm
15441496 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54693.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133894-48-1
Summenformel C12H24ClF6N3P2
Molekulargewicht (g/mol) 421.733
MDL-Nummer MFCD00210035
InChI-Schlüssel BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
PubChem CID 16211753
IUPAC-Name Chlor(Tripyrrolidin-1-yl)phosphonium; Hexafluorphosphat
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 145°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 6842341
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 421.73
Reinheit (%) ≥98%