missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorotoluron, TRC

Artikelnummer. 17951575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951575 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17951575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4216001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 15545-48-9
Summenformel C10 H13 Cl N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 212.68
Synonym Urea, 3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N'-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3-chloro-4-methylphenyl)urea, 1-(3-Chloro-4-methyl)-3,3-dimethylurea, 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-dimethylurea, 3-(3-Chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea, C 2242, CGA 15646, Chlorotoluron, Chlortoluron, Dicuran, Dicuran 500FL, Klortosan, Lentipur, Lentipur 500SC, Lentipur Flo, Lentipur Forte, N,N-Dimethyl-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea, N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(3-Chloro-4-tolyl)-N',N'-dimethylurea, Shvat SC, Syncuran, Syncuran 80DP, Tolurex, Tolurgan
IUPAC-Name 3-(3-Chlor-4-methylphenyl)-1,1-Dimethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlorotoluron
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Formelmasse 212.0716
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.