missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorothalonil-Metabolit SYN548580 Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,5-trichloro-6-hydroxybenzene-1,3-dicarboxamide |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,4,5-trichloro-6-hydroxybenzene-1,3-dicarboxamide |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C8 H5 Cl3 N2 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Chlorothalonil Metabolite SYN548580, 2,4,5-Trichloro-6-hydroxybenzene-1,3-dicarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)-2,5,6-trichloro-4-hydroxybenzoic acid (ACI), Benzoic acid, 3-(aminocarbonyl)-2,5,6-trichloro-4-hydroxy- (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5Cl3N2O3/c9-3-1(7(12)15)4(10)5(11)6(14)2(3)8(13)16/h14H,(H2,12,15)(H2,13,16) |
| SMILES | NC(=O)c1c(O)c(Cl)c(Cl)c(C(=O)N)c1Cl |
| IUPAC-Name | 2,4,5-Trichlor-6-hydroxybenzol-1,3-dicarboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 283.4959 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?