Learn More
Chloroquin-Diphosphatsalz, MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
25 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
25 Gramm
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Chloroquin-Diphosphatsalz |
| Menge | 50 g |
| IUPAC-Name | 4-N-(7-Chlorquinolin-4-yl)-1-N1-N-Diethylpentan-1,4-Diamin; Phosphorsäure |
| Formelmasse | 515.9 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chloroquine Diphosphate Salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chloroquine Diphosphate Salt