Learn More
Chloroquin-Diphosphatsalz, 99.6 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloroquindiphosphatsalz |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | 0.996 |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 515.9 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroquine Diphosphate Salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chloroquinone Phosphate